2,3-Difluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
263516-10G 263516-1G
SIAL263516-10GEA 52.8 EUR
SIAL263516-10G SIAL263516-1G
2,3-Difluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2,3-Difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄F₂O₂
Molecular Weight: 158,1 g/mol
MDL: MFCD00010267
CAS-Nummer: 4519-39-5