2,6-Difluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
190039-25G 190039-5G
SIAL190039-25GEA 106 EUR
SIAL190039-25G SIAL190039-5G
2,6-Difluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2,6-Difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄F₂O₂
Molecular Weight: 158.1 g/mol
Siedepunkt: 72…77 °C (13 mmHg)
Schmelzpunkt: 159…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002411
CAS-Nummer: 385-00-2
EINECS: 206-856-3