2-Fluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: o-Fluorobenzoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
412244-100G 412244-25G
SIAL412244-100GEA 73.2 EUR
SIAL412244-100G SIAL412244-25G
2-Fluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2-Fluorbenzoesäure
Formel: C₇H₅FO₂
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 121…124 °C
Dichte: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002405
CAS-Nummer: 445-29-4
EINECS: 207-158-1