3-Fluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
F6605-25G
F6605-5G
SIALF6605-25GEA
36.8
EUR
SIALF6605-25G
SIALF6605-5G
3-Fluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3-Fluorbenzoesäure
Formel:
C₇H₅FO₂ Siedepunkt: 251 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 122 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002489 CAS-Nummer: 455-38-9 EINECS: 207-248-0 |