4-Fluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
128384-5G
128384-25G
SIAL128384-5GEA
13.8
EUR
SIAL128384-5G
SIAL128384-25G
4-Fluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Fluorbenzoesäure
Formel:
C₇H₅FO₂ Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 185 °C Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002530 CAS-Nummer: 456-22-4 EINECS: 207-259-0 Merck Index: 13,04198 |