4-Fluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
418846-1G 418846-5G
SIAL418846-1GEA 76.9 EUR
SIAL418846-1G SIAL418846-5G
4-Fluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Fluorbenzoesäure
Formel: C₇H₅FO₂
Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 185 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002530
CAS-Nummer: 456-22-4
EINECS: 207-259-0
Merck Index: 13,04198