5-Amino-2-fluorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF776. 005488-5G 005488-25G 005488-100G
CHMPCFF776.EA 0 EUR
CHMPCFF776. FLUO005488-5G FLUO005488-25G FLUO005488-100G
5-Amino-2-fluorbenzoesäure
5-Amino-2-fluorbenzoesäure
Formel: C₇H₆FNO₂
Molecular Weight: 155,13 g/mol
MDL: MFCD00077449
CAS-Nummer: 56741-33-4