4-Amino-2-fluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
650625-1G 650625-250MG
SIAL650625-1GEA 93.6 EUR
SIAL650625-1G SIAL650625-250MG
4-Amino-2-fluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Amino-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₆FNO₂
Molecular Weight: 155,13 g/mol
MDL: MFCD01569397
CAS-Nummer: 446-31-1