4-Amino-3-(trifluormethoxy)benzoesäure
Lieferant: Thermo Scientific
TL00679.250 TL00679DA
MAYBTL00679.250EA 0 EUR
MAYBTL00679.250 MAYBTL00679DA
4-Amino-3-(trifluormethoxy)benzoesäure
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₆F₃NO₃
MDL: MFCD00205143
CAS-Nummer: 175278-22-5