3-Fluor-4-nitrobenzoesäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
|
Achtung
|
11P-237.500
11P-237.1
BIOT11P-237.500EA
0
EUR
BIOT11P-237.500
BIOT11P-237.1
3-Fluor-4-nitrobenzoesäure
3-Fluor-4-nitrobenzoesäure
Formel:
C₇H₄FNO₄ Molecular Weight: 185.11 g/mol |
MDL:
MFCD01862092 CAS-Nummer: 403-21-4 |