4-Fluor-3-nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
329045-25G 329045-5G
SIAL329045-25GEA 63.2 EUR
SIAL329045-25G SIAL329045-5G
4-Fluor-3-nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄FNO₄
Siedepunkt: 92 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 123…124 °C
MDL: MFCD00007058
CAS-Nummer: 453-71-4
EINECS: 207-221-3