2,3-Difluor-4-ethoxybenzoesäure
Lieferant: CHEMPUR
FL13020.POR 013020-1G
CHMPFL13020.POREA 0 EUR
CHMPFL13020.POR FLUO013020-1G
2,3-Difluor-4-ethoxybenzoesäure
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzoic acid
Formel: C₉H₈F₂O₃
MDL: MFCD02258849
CAS-Nummer: 124728-45-6