2,4-Difluor-3-methoxybenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B25597.06 B25597.14
B25597.06EA 69.7 EUR
B25597.06 B25597.14
2,4-Difluor-3-methoxybenzoesäure ≥98%
2,4-Difluoro-3-methoxybenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 178974-97-5 Molecular Formula: C8H6F2O3 Formula Weight: 188.13 Melting Point: 193-195° MDL No.: MFCD02258905
Formel: C₈H₆F₂O₃
Schmelzpunkt: 193…195 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02258905
CAS-Nummer: 178974-97-5