3-Fluor-4-methoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
365114-1G 365114-5G
SIAL365114-1GEA 37.3 EUR
SIAL365114-1G SIAL365114-5G
3-Fluor-4-methoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3-Fluoro-4-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇FO₃
Molecular Weight: 170,14 g/mol
Schmelzpunkt: 211,5 °C
MDL: MFCD00060675
CAS-Nummer: 403-20-3