4-Fluor-2-methoxybenzoesäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H26179.03
H26179.06
H26179.03EA
24.4
EUR
H26179.03
H26179.06
4-Fluor-2-methoxybenzoesäure ≥99%
4-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 395-82-4
Molecular Formula: C8H7FO3
Formula Weight: 170.14
Melting Point: 134-136°
MDL No.: MFCD00673010
Formel:
C₈H₇FO₃ Schmelzpunkt: 134…136 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00673010 CAS-Nummer: 395-82-4 |