4-Fluor-2-methoxybenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
013328-1G 013328-5G
FLUO013328-1GEA 31.1 EUR
FLUO013328-1G FLUO013328-5G
4-Fluor-2-methoxybenzoesäure
4-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇FO₃
MDL: MFCD00673010
CAS-Nummer: 395-82-4