2,3-Difluor-4-hydroxybenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
013021-1G 013021-2.5G
FLUO013021-1GEA 125 EUR
FLUO013021-1G FLUO013021-2.5G
2,3-Difluor-4-hydroxybenzoesäure
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₄F₂O₃
MDL: MFCD01321116
CAS-Nummer: 175968-39-5