2-Fluor-5-hydroxybenzoesäure
Lieferant: CHEMPUR
FL13317.POR 013317-1G 013317-5G
CHMPFL13317.POREA 0 EUR
CHMPFL13317.POR FLUO013317-1G FLUO013317-5G
2-Fluor-5-hydroxybenzoesäure
2-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₅FO₃
MDL: MFCD01862084
CAS-Nummer: 51446-30-1