6-Fluorsalicylsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 6-Fluor-2-hydroxybenzoesäure
006236-1G 006236-5G
FLUO006236-1GEA 31.1 EUR
FLUO006236-1G FLUO006236-5G
6-Fluorsalicylsäure
6-Fluorsalicylsäure
Formel: C₇H₅FO₃
Molecular Weight: 156,11 g/mol
MDL: MFCD00052179
CAS-Nummer: 67531-86-6