3-Fluorsalicylsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
013028-1G
013028-5G
FLUO013028-1GEA
57.9
EUR
FLUO013028-1G
FLUO013028-5G
3-Fluorsalicylsäure
3-Fluorsalicylsäure
Formel:
C₇H₅FO₃ Molecular Weight: 156,11 g/mol |
MDL:
MFCD00153167 CAS-Nummer: 341-27-5 |