3-Fluor-4-hydroxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
544809-1G
544809-5G
SIAL544809-1GEA
53.6
EUR
SIAL544809-1G
SIAL544809-5G
3-Fluor-4-hydroxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formel:
C₇H₅FO₃ Molecular Weight: 156,11 g/mol |
MDL:
MFCD00143161 CAS-Nummer: 350-29-8 |