5-Fluorsalicylsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Fluor-2-hydroxybenzoesäure
B21751.03
B21751.06
B21751.03EA
54.2
EUR
B21751.03
B21751.06
5-Fluorsalicylsäure ≥97%
5-Fluorsalicylsäure
Purity: 97%
CAS No.: 345-16-4
Molecular Formula: C7H5FO3
Formula Weight: 156.11
Melting Point: 178-182°
Beilstein Reference: 2209120
Formel:
C₇H₅FO₃ Molecular Weight: 156,11 g/mol Siedepunkt: 295 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 178…182 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002456 CAS-Nummer: 345-16-4 EINECS: 206-455-3 |