5-Fluorsalicylsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 5-Fluor-2-hydroxybenzoesäure
001665-1G 001665-5G
FLUO001665-1GEA 0 EUR
FLUO001665-1G FLUO001665-5G
5-Fluorsalicylsäure
5-Fluorsalicylsäure
Formel: C₇H₅FO₃
Molecular Weight: 156,11 g/mol
Siedepunkt: 295 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 180 °C
MDL: MFCD00002456
CAS-Nummer: 345-16-4
EINECS: 206-455-3