5-Fluorsalicylsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 5-Fluor-2-hydroxybenzoesäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

152706-1G 152706-5G
SIAL152706-1GEA 24.3 EUR
SIAL152706-1G SIAL152706-5G
5-Fluorsalicylsäure, Sigma-Aldrich®
5-Fluorsalicylsäure
Formel: C₇H₅FO₃
Molecular Weight: 156,11 g/mol
Siedepunkt: 295 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 180 °C
MDL: MFCD00002456
CAS-Nummer: 345-16-4
EINECS: 206-455-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR