4-Fluorsalicylsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Fluoro-2-hydroxybenzoic acid
B24992.03
B24992.06
B24992.03EA
34.5
EUR
B24992.03
B24992.06
4-Fluorsalicylsäure ≥98%
4-Fluorsalicylsäure
Purity: 98%
CAS No.: 345-29-9
Molecular Formula: C7H5FO3
Formula Weight: 156.11
Melting Point: 186-190°
Beilstein Reference: 2209124
Formel:
C₇H₅FO₃ Molecular Weight: 156,11 g/mol Schmelzpunkt: 186…190 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00153168 CAS-Nummer: 345-29-9 EINECS: 206-459-5 |