2,3,5,6-Tetrafluor-4-hydroxybenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
008803-1G 008803-5G 008803-25G
FLUO008803-1GEA 0 EUR
FLUO008803-1G FLUO008803-5G FLUO008803-25G
2,3,5,6-Tetrafluor-4-hydroxybenzoesäure
2,3,5,6-Tetrafluor-4-hydroxybenzoesäure
Formel: C₇H₂F₄O₃
Molecular Weight: 210.08 g/mol
MDL: MFCD00129952
CAS-Nummer: 652-34-6