2-((Difluormethyl)thio)benzoesäure
Lieferant: CHEMPUR
FL5768.5 FL5768.10 005768-1G 005768-5G
CHMPFL5768.5EA 0 EUR
CHMPFL5768.5 CHMPFL5768.10 FLUO005768-1G FLUO005768-5G
2-((Difluormethyl)thio)benzoesäure
2-((Difluormethyl)thio)benzoesäure
Formel: C₈H₆F₂O₂S
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 149…150 °C
CAS-Nummer: 79676-56-5