3-((Trifluormethyl)thio)benzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
470090-1G 470090-250MG
SIAL470090-1GEA 126 EUR
SIAL470090-1G SIAL470090-250MG
3-((Trifluormethyl)thio)benzoesäure, Sigma-Aldrich®
3-((Trifluormethyl)thio)benzoesäure
Formel: C₈H₅F₃O₂S
Molecular Weight: 222,19 g/mol
MDL: MFCD00236337
CAS-Nummer: 946-65-6