2-Fluor-5-iodbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
013023-5G
013023-25G
013023-1G
FLUO013023-5GEA
53.9
EUR
FLUO013023-5G
FLUO013023-25G
FLUO013023-1G
2-Fluor-5-iodbenzoesäure
2-Fluor-5-iodbenzoesäure
Formel:
C₇H₄FIO₂ Molecular Weight: 266,01 g/mol |
MDL:
MFCD03094517 CAS-Nummer: 124700-41-0 |