2,4-Difluorphenylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,4-Difluorophenylisocyanate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
250759-25G 250759-5G
SIAL250759-25GEA 67 EUR
SIAL250759-25G SIAL250759-5G
2,4-Difluorphenylisocyanat, Sigma-Aldrich®
2,4-Difluorphenylisocyanat
Formel: C₇H₃F₂NO
Molecular Weight: 155.1 g/mol
Siedepunkt: 42 °C (6 mmHg)
Dichte: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001997
CAS-Nummer: 59025-55-7
UN: 3080
ADR: 6.1 II
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable