2-Fluorphenylisocyanat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Fluoro-2-isocyanatobenzene
A17466.03 A17466.06 A17466.14
A17466.03EA 24.6 EUR
A17466.03 A17466.06 A17466.14
2-Fluorphenylisocyanat ≥98%
2-Fluorphenylisocyanat
Purity: 98% CAS No.: 16744-98-2 Molecular Formula: C7H4FNO Formula Weight: 137.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.5125 Odour: Pungent, makes eyes water Boiling Point: 56-58°/10mm Beilstein Reference: 1210127 UN No.: 3080 MDL No.: MFCD00001996
Formel: C₇H₄FNO
Molecular Weight: 137,11 g/mol
Siedepunkt: 56…58 °C (10 mmHg)
Dichte: 1,221
Flammpunkt: 50 °C (122 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001996
CAS-Nummer: 16744-98-2
EINECS: 240-804-0
UN: 3080
ADR: 6.1,II