2-Fluorphenylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Fluoro-2-isocyanatobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
159352-25G 159352-5G
SIAL159352-25GEA 81.4 EUR
SIAL159352-25G SIAL159352-5G
2-Fluorphenylisocyanat, Sigma-Aldrich®
2-Fluorphenylisocyanat
Formel: C₇H₄FNO
Molecular Weight: 137,11 g/mol
Siedepunkt: 41…44 °C (1 mmHg)
Dichte: 1,222 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001996
CAS-Nummer: 16744-98-2
EINECS: 240-804-0
UN: 3080
ADR: 6.1,II