3-Fluorphenylisocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Fluorophenylisocyanate, 1-Fluoro-3-isocyanatobenzene
L01496.03 L01496.06 L01496.14
L01496.03EA 21.5 EUR
L01496.03 L01496.06 L01496.14
3-Fluorphenylisocyanat ≥97%
3-Fluorphenylisocyanat
Purity: 97+% CAS No.: 404-71-7 Molecular Formula: C7H4FNO Formula Weight: 137.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 41°(105°F) Refractive Index: 1.5141 Odour: Pungent, makes eyes water Boiling Point: 56-58°/14mm Beilstein Reference: 774879 UN No.: 3080 MDL No.: MFCD00002015
Formel: C₇H₄FNO
Molecular Weight: 137,11 g/mol
Siedepunkt: 56…58 °C (14 mmHg)
Dichte: 1,207
Flammpunkt: 41 °C (105 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002015
CAS-Nummer: 404-71-7
EINECS: 206-966-1
UN: 3080
ADR: 6.1,II