4-Fluorphenylisocyanat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Fluorophenylisocyanate, 1-Fluoro-4-isocyanatobenzene
119600050 119600250
ACRO119600050EA 49.3 EUR
ACRO119600050 ACRO119600250
4-Fluorphenylisocyanat 99%
4-Fluorphenylisocyanat
Formel: C₇H₄FNO
Molecular Weight: 137,11 g/mol
Siedepunkt: 42…47 °C (1 mmHg)
Dichte: 1,206 g/cm³
Flammpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002023
CAS-Nummer: 1195-45-5
EINECS: 214-799-0
UN: 3080
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5130 to 1.5150 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %