4-Fluorphenylisocyanat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 98+%
CAS No.: 1195-45-5
Molecular Formula: C7H4FNO
Formula Weight: 137.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 52°(125°F)
Refractive Index: 1.5140
Odour: Pungent, makes eyes water
Boiling Point: 55-56°/8mm
Beilstein Reference: 471609
UN No.: 3080
MDL No.: MFCD00002023
Formel:
C₇H₄FNO Siedepunkt: 55…56 °C (8 mmHg) Dichte: 1,210 Flammpunkt: 52 °C (125 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00002023 CAS-Nummer: 1195-45-5 EINECS: 214-799-0 UN: 3080 ADR: 6.1,II |