4-Fluorphenylisocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Fluorophenylisocyanate, 1-Fluoro-4-isocyanatobenzene
SB01844.1 SB01844.10 SB01844.50
MAYBSB01844.1EA 0 EUR
MAYBSB01844.1 MAYBSB01844.10 MAYBSB01844.50
4-Fluorphenylisocyanat
4-Fluorphenylisocyanat
Formel: C₇H₄FNO
Molecular Weight: 137,11 g/mol
Siedepunkt: 42…47 °C (1 mmHg)
Dichte: 1,206 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002023
CAS-Nummer: 1195-45-5
EINECS: 214-799-0
UN: 3080
ADR: 6.1,II