4-Fluorphenylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Fluorophenylisocyanate, 1-Fluoro-4-isocyanatobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
F14335-10G F14335-5G
SIALF14335-10GEA 66.9 EUR
SIALF14335-10G SIALF14335-5G
4-Fluorphenylisocyanat, Sigma-Aldrich®
4-Fluorphenylisocyanat
Formel: C₇H₄FNO
Molecular Weight: 137,11 g/mol
Siedepunkt: 42…47 °C (1 mmHg)
Dichte: 1,206 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002023
CAS-Nummer: 1195-45-5
EINECS: 214-799-0
UN: 3080
ADR: 6.1,II