2,3,4-Trifluorphenylisocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
AC31950.250
AC31950.1
MAYBAC31950.250EA
0
EUR
MAYBAC31950.250
MAYBAC31950.1
2,3,4-Trifluorphenylisocyanat
2,3,4-Trifluorphenylisocyanat
Formel:
C₇H₂F₃NO Molecular Weight: 173,09 g/mol |
CAS-Nummer:
190774-58-4 UN: 2206 ADR: 6.1,III |