2,6-Difluorphenylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,3-Difluor-2-isothiocyanatobenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
511781-1G 511781-5G
SIAL511781-1GEA 31.2 EUR
SIAL511781-1G SIAL511781-5G
2,6-Difluorphenylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
2,6-Difluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃F₂NS
Molecular Weight: 171,17 g/mol
Siedepunkt: 106…107 °C (35 mmHg)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00041047
CAS-Nummer: 207974-17-2
UN: 2930
ADR: 6.1,II