2,4-Difluorphenylisothiocyanat 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Difluor-4-isothiocyanatobenzol
B20204.03
B20204.06
B20204.03EA
29.4
EUR
B20204.03
B20204.06
2,4-Difluorphenylisothiocyanat 96%
2,4-Difluorphenylisothiocyanat
Purity: 96%
CAS No.: 141106-52-7
Molecular Formula: C7H3F2NS
Formula Weight: 171.17
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5950
Boiling Point: 98-99°/30mm
Beilstein Reference: 6919744
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041044
Formel:
C₇H₃F₂NS Molecular Weight: 171,17 g/mol Siedepunkt: 98…99 °C (30 mmHg) Dichte: 1,349 Flammpunkt: 92 °C (197 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041044 CAS-Nummer: 141106-52-7 EINECS: 624-035-1 ADR: , |