2,4-Difluorphenylisothiocyanat
Lieferant: CHEMPUR
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Difluor-4-isothiocyanatobenzol
FL8856.POR
008856-5G
008856-50G
CHMPFL8856.POREA
0
EUR
CHMPFL8856.POR
FLUO008856-5G
FLUO008856-50G
2,4-Difluorphenylisothiocyanat
2,4-Difluorphenylisothiocyanat
Formel:
C₇H₃F₂NS Molecular Weight: 171,17 g/mol Siedepunkt: 98…99 °C (30 mmHg) Dichte: 1,349 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00041044 CAS-Nummer: 141106-52-7 UN: 3334 ADR: 9, |