2-Fluorphenylisothiocyanat ≥97%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

A18314.06 A18314.14
A18314.06EA 46 EUR
A18314.06 A18314.14
2-Fluorphenylisothiocyanat ≥97%
2-Fluorphenylisothiocyanat

Purity: 97% CAS No.: 38985-64-7 Molecular Formula: C7H4FNS Formula Weight: 153.18 Flash Point: 97°(206°F) Refractive Index: 1.6254 Boiling Point: 103-104°/12mm Beilstein Reference: 4176581 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004800

Formel: C₇H₄FNS
Molecular Weight: 153,18 g/mol
Siedepunkt: 103…104 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 24…26 °C
Dichte: 1,248
Flammpunkt: 97 °C (206 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004800
CAS-Nummer: 38985-64-7
EINECS: 254-237-1
UN: 2922
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR