2-Fluorphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
001385.5G 001385-25G 001385-10G 001385-50G
FLUO001385.5GEA 0 EUR
FLUO001385.5G FLUO001385-25G FLUO001385-10G FLUO001385-50G
2-Fluorphenylisothiocyanat
2-Fluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₄FNS
Molecular Weight: 153,18 g/mol
Siedepunkt: 54…58 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 24…26 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004800
CAS-Nummer: 38985-64-7
EINECS: 254-237-1
UN: 1760
ADR: 8,II