3-Fluorphenylisothiocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Fluoro-3-isothiocyanatobenzene
B25001.06
B25001.14
B25001.06EA
47.6
EUR
B25001.06
B25001.14
3-Fluorphenylisothiocyanat ≥97%
3-Fluorphenylisothiocyanat
Purity: 97+%
CAS No.: 404-72-8
Molecular Formula: C7H4FNS
Formula Weight: 153.18
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.6200
Odour: Pungent
Boiling Point: 227°
Beilstein Reference: 2081172
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00004804
Formel:
C₇H₄FNS Molecular Weight: 153,18 g/mol Siedepunkt: 227 °C Dichte: 1,270 Flammpunkt: 85 °C (185 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004804 CAS-Nummer: 404-72-8 EINECS: 206-967-7 UN: 2922 ADR: 8,III |