3-Fluorphenylisothiocyanat

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: 1-Fluoro-3-isothiocyanatobenzene

001386-5G 001386-25G 001386-10G
FLUO001386-5GEA 48.8 EUR
FLUO001386-5G FLUO001386-25G FLUO001386-10G
3-Fluorphenylisothiocyanat
3-Fluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₄FNS
Molecular Weight: 153,18 g/mol
Siedepunkt: 226…227 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004804
CAS-Nummer: 404-72-8
EINECS: 206-967-7
UN: 2922
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR