4-Fluorphenylisothiocyanat

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: 1-Fluoro-4-isothiocyanatobenzene

TL00547.1 TL00547.10 TL00547.50
CHMPTL00547.1EA 0 EUR
CHMPTL00547.1 CHMPTL00547.10 CHMPTL00547.50
4-Fluorphenylisothiocyanat
4-Fluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₄FNS
Molecular Weight: 153,18 g/mol
Siedepunkt: 228 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 26…28 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004809
CAS-Nummer: 1544-68-9
EINECS: 216-280-4
UN: 2923
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR