4-Fluorphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-Fluoro-4-isothiocyanatobenzene
001283-10G 001283-25G
FLUO001283-10GEA 90.9 EUR
FLUO001283-10G FLUO001283-25G
4-Fluorphenylisothiocyanat
4-Fluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₄FNS
Molecular Weight: 153,18 g/mol
Siedepunkt: 228 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 26…28 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004809
CAS-Nummer: 1544-68-9
EINECS: 216-280-4
UN: 2923
ADR: 8,III