2,3,5,6-Tetrafluorphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-Isothiocyanato-2,3,5,6-tetrafluorobenzene
009575-1G 009575-5G
FLUO009575-1GEA 112 EUR
FLUO009575-1G FLUO009575-5G
2,3,5,6-Tetrafluorphenylisothiocyanat
2,3,5,6-Tetrafluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇HF₄NS
Molecular Weight: 207.15 g/mol
Siedepunkt: 98 °C (22 mmHg)
Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041043
CAS-Nummer: 207981-49-5