2,3,5-Trifluorphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
009603-500MG 009603-1G
FLUO009603-500MGEA 0 EUR
FLUO009603-500MG FLUO009603-1G
2,3,5-Trifluorphenylisothiocyanat
2,3,5-Trifluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₂F₃NS
CAS-Nummer: 362690-53-7