2,4,6-Trifluorphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-Isothiocyanato-2,4,6-trifluorbenzol
009581-1G
009581-5G
FLUO009581-1GEA
63.9
EUR
FLUO009581-1G
FLUO009581-5G
2,4,6-Trifluorphenylisothiocyanat
2,4,6-Trifluorphenylisothiocyanat
Formel:
C₇H₂F₃NS Molecular Weight: 189,16 g/mol Siedepunkt: 111…112 °C (35 mmHg) |
MDL:
MFCD00041045 CAS-Nummer: 206761-91-3 |